Learn More
Cube en titane, 9,5x9,5x9,5 mm (0,37x0,37x0,37 po), 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15415945
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
5 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15415945 5 Pc. 5 pièces
15405945 1 Pc. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15415945 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010380.KJ
 Article restreint
Expédition estimée: 18-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium cube
Note relative au nom 9.5x9.5x9.5mm (0.37x0.37x0.37 in.)
Quantité 5 Pc.
Odeur Odorless
Poids ≈3.9g/cube
Forme ≈3,9 g/cube
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.99%