Learn More
Feuille de titane, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur, 99,94 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11356537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 75 mm
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11356537 75 x 75 mm 1 pièce
11326537 25 x 75 mm 1 pièce
11346537 150 x 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11356537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000360.FL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.76€
    277.65€ / 1 pièces
    Économisez 67.11€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Forme : Env. 0,2 g/25 x 75 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Specifications
Nom chimique ou matériau Titanium
Couleur Argent à gris
Aspect Silver Gray foil
Densité 4.506g/cm3
Quantité 75 x 75 mm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.94% (Metals basis)
Forme Feuille, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur