Learn More
Feuille de titane, épaisseur 0,032 mm (0,0013 po), hybridé, 99,7 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
23 x 25 cm
23 x 100 cm
23 x 500 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11328757 23 x 25 cm 1 pièce
11338757 23 x 100 cm 1 pièce
11348757 23 x 500 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11328757 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035881.WF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    103.65€ / 1 pièces
    Économisez 11.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Forme : Env. 8,3 g/23 x 25 cm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium
Couleur Argent à gris
Note relative au nom Annealed
Point de fusion 1660°C
Point d’ébullition 3287°C
Aspect Silver Gray foil
Densité 4.506 g/cm3
Quantité 23 x 25 cm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.7% (Metals basis)
Forme Feuille, 0,032 mm (0,0013 po) d’épaisseur