Learn More
Feuille de titane, 0,05 mm (0,002 po) d’épaisseur, hybridé, grade 1, 99,6 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319708
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
150 x 150 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11319708 150 x 150 mm 1 pièce
11440690 50 x 50 mm -
11309708 100 x 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11319708 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044202.GT
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium foil, Grade 1
Note relative au nom 0.05mm (0.002 in.) thick, annealed, Temper: soft
Quantité 150 x 150 mm
Odeur Odorless
Poids ≈0.14g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.6%