Learn More
Feuille de titane, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11315848
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 x 100 mm
100 x 500 mm
100 x 2000 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11315848 100 x 100 mm 1 pièce
11325848 100 x 500 mm 1 pièce
15425945 100 x 2000 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11315848 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010385.GH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.30€
    77.65€ / 1 pièces
    Économisez 8.65€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Forme : env. 11,3 g/100 x 100 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium
Couleur Argent à gris
Note relative au nom Annealed
Aspect Silver Gray foil
Densité 4.506g/cm3
Quantité 100 x 100 mm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (Metals basis)
Forme Feuille, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur