Learn More
Feuille de métal en titane, hybridée, 99 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Titanium |
| Couleur | Argent à gris |
| Note relative au nom | Annealed |
| Aspect | Silver Gray foil |
| Quantité | 100 x 100 mm |
| Odeur | Odorless |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% (Metals basis) |
| Forme | Feuille, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur |