Learn More
Jauge en titane, 18 mailles tissées à partir d’un fil de diamètre 0,28 mm (0,011 po), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490610
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 x 125 mm
250 x 250 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490610 250 x 250 mm 1 pièce
11330438 125 x 125 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11490610 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043794.GY
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium
Couleur Argent à gris
Aspect Silver Gray guaze
Quantité 250 x 250 mm
Dimensions de la maille 18 Mesh
Odeur Odorless
Forme Gaze