Learn More
Gaze de titane, maille tissée de 80 à partir de 0,13 mm (0,005 po) de diamètre de fil, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15427315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15427315 150 x 150 mm 1 pièce
15417315 75 x 75 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15427315 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 046799.GT
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium gauze
Note relative au nom 80 mesh woven from 0.13mm (0.005 in.) dia. wire
Quantité 150 x 150 mm
Dimensions de la maille 80 Mesh
Odeur Odorless
Forme Toile métallique