Learn More
Éthoxyde de titane(IV), 33-35 % TiO2, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11934151 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11934151 1 kg Flacon en verre 1kg
10531091 50 g Flacon en verre 50g
10072840 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11934151 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 223760010
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3087-36-3 | C8H20O4Ti | 228.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3087-36-3
Formule moléculaire C8H20O4Ti
Poids moléculaire (g/mol) 228.15
Clé InChI JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme titanium iv ethoxide, ethyl titanate, titanium tetraethoxide, titanium ethoxide, tetraethyl titanate, titanium iv ethanolate, titanium 4+ tetraethanolate, titanium 4+ ethanolate
CID PubChem 76524
Nom IUPAC Éthanolate ; titane(4+)
SMILES CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Ti+4]
Specifications
Nom chimique ou matériau Titanium(IV) ethoxide
Point de fusion -40.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0900g/mL
Point d’ébullition 150.0°C to 152.0°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 33°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Ti(OC2H5)4
Indice de réfraction 1.5050 to 1.5070
Quantité 1 kg
Beilstein 01,III,1338
Gravité spécifique 1.09
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolysis.
Viscosité 60-80 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 228.15
Pourcentage de pureté 33-35% TiO2
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Titanium(IV) ethoxide
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement