Learn More
L’éthoxyde de titane(IV), 85 %, tech., contient 5-15 % d’isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10207023 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10207023 250 g Flacon en verre 250g
10043730 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10207023 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 312542500
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3087-36-3 | C8H20O4Ti | 228.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3087-36-3 , 67-63-0
Formule moléculaire C8H20O4Ti
Poids moléculaire (g/mol) 228.15
Numéro MDL MFCD00009071
Clé InChI JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme titanium iv ethoxide, ethyl titanate, titanium tetraethoxide, titanium ethoxide, tetraethyl titanate, titanium iv ethanolate, titanium 4+ tetraethanolate, titanium 4+ ethanolate
CID PubChem 76524
Nom IUPAC Éthanolate ; titane(4+)
SMILES CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Ti+4]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium(IV) ethoxide
Note relative au nom Contains 5-15% Isopropanol
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0800g/mL
Point d’ébullition 150.0°C to 152.0°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 29°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 85% min
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Ti(OC2H5)4
Indice de réfraction 1.5033 to 1.5053
Quantité 250 g
Beilstein 01,III,1338
Gravité spécifique 1.08
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolysis.
Poids de la formule 228.15
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique
Forme physique Liquide