Learn More
Isopropoxyde de titane(IV), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404704
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11404704 2500 g 2500g
11484694 100 g 100g
11494694 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11404704 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13703.0E
 Article restreint
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 546-68-9 | C12H28O4Ti | 284.219 g/mol
Titanium(IV) isopropoxide is used as a precursor for the preparation of titanium and barium-strontium-titanate thin films. It is useful to make porous titanosilicates and potential ion-exchange materials for cleanup of radioactive wastes. It is an active component of sharpless epoxidation as well as involved in the synthesis of chiral epoxides. In Kulinkovich reaction, it is involved as a catalyst in the preparation of cyclopropanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isopropanide de titane(IV) est utilisé comme précurseur pour la préparation de films minces de titane et de baryum-strontium-titanate. Il est utile pour fabriquer des titanosilicates poreux et des matériaux potentiels d’échange d’ions pour le nettoyage des déchets radioactifs. Il s’agit d’un composant actif de l’époxydation affamée ainsi que de la synthèse d’époxydes chiraux. Dans la réaction de Kulinkovich, il est impliqué comme catalyseur dans la préparation des cyclopropanes.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol anhydre, l’éther, le benzène et le chloroforme.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts. Il réagit avec l’eau pour produire du dioxyde de titane.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 546-68-9
Formule moléculaire C12H28O4Ti
Poids moléculaire (g/mol) 284.219
Numéro MDL MFCD00008871
Clé InChI VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme titanium tetraisopropanolate, titanium iv isopropoxide, tetraisopropyl orthotitanate, titanium isopropoxide, titanium tetraisopropylate, titanium isopropylate, ti isopropylate, tetraisopropoxytitanium iv, isopropyl orthotitanate, tetraisopropyl titanate
CID PubChem 11026
Nom IUPAC Propan-2-olate ; titane(4+)
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ti+4]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium(IV) isopropoxide
Point de fusion 16°C to 20°C
Densité 0.955
Point d’ébullition 232°C
Point d’éclair 46°C (115°F)
Formule linéaire Ti[OCH(CH3)2]4
Indice de réfraction 1.464
Quantité 2500 g
Numéro UN UN2413
Beilstein 3679474
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,9480
Informations sur la solubilité Soluble in anhydrous ethanol,ether,benzene and chloroform.
Poids de la formule 284.23
Pourcentage de pureté 95%