Learn More
Isopropoxide de titane(IV), 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10792041 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10792041 250 mL Flacon en verre 250mL
10144020 5 mL Flacon en verre 5mL
10164953 1 L Flacon en verre 1L
11934611 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10792041 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 194702500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.70€
    45.65€ / 250mL
    Économisez 8.05€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 546-68-9 | C12H28O4Ti | 284.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 546-68-9
Formule moléculaire C12H28O4Ti
Poids moléculaire (g/mol) 284.26
Clé InChI VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme titanium tetraisopropanolate, titanium iv isopropoxide, tetraisopropyl orthotitanate, titanium isopropoxide, titanium tetraisopropylate, titanium isopropylate, ti isopropylate, tetraisopropoxytitanium iv, isopropyl orthotitanate, tetraisopropyl titanate
CID PubChem 11026
Nom IUPAC Propan-2-olate ; titane(4+)
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ti+4]
Specifications
Nom chimique ou matériau Titanium(IV) isopropoxide
Point de fusion >15.0°C
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 240.0°C
Point d’éclair 46°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 16.6 to 17.3% (Ti)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Ti[OCH(CH3)2]4
Indice de réfraction 1.4654 to 1.4684
Quantité 250 mL
Beilstein 01,II,382
Fieser 11,92; 12,90; 13,13; 14,61; 15,308; 16,54; 17,347
Merck Index 15,9636
Gravité spécifique 0.95
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viscosité 4.3 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 284.26
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Titanium(IV) isopropoxide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.