Learn More
Isopropoxyde de titane(IV), TRC
Code produit 30448958
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30448958 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30448958 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT4468001G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium(IV) Isopropoxide
CAS 546-68-9
Formule moléculaire C12 H28 O4 Ti
Quantité 1 g
Synonyme Isopropyl Alcohol Titanium(4+) Salt Titanium Isopropoxide (Ti(OC3H7)4) (7CI), 5N, 5N (titanate), A 1, A 1 (titanate), AKT 872, Bistrater H-NDH 510C, Isopropyl Orthotitanate, Isopropyl Titanate(IV) ((C3H7O)4Ti), NDH 510C, Orgatix TA 10, TA 10, TIPT, TPT, TPTA 1, Tetraisopropanolatotitanium, Tetraisopropoxytitanium, Tetraisopropoxytitanium(IV), Tetraisopropyl Orthotitanate, Tetraisopropyl Titanate, Tetrakis(isopropanolato)titanium, Tetrakis(isopropoxy)titanium, Tetrakis(isopropylato)titanium(IV), Tetrakis(isopropyloxy)titanium, Tilcom TIPT, Titaium tetraisopropoxide, Titanium Isopropoxide, Titanium Isopropylate, Titanium Tetraisopropoxide, Titanium Tetraisopropylate, Titanium Tetrakis(iso-propoxide), Titanium Tetrakis(isopropoxide), Titanium(4+) Isopropoxide, Titanium(IV) isopropoxide, Tetrakis(1-methylethoxy)titanium, Titanum-(IV)-isopropoxide, Tyzor TPT, Vertec RJCE, Vertec TIPT, Vertec XI 900, Vertec XL 110
Formule InChI InChI=1S/4C3H7O.Ti/c4*1-3(2)4;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
SMILES CC(C)O[Ti](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Nom IUPAC tétra(propan-2-yloxy)titane
Poids moléculaire (g/mol) 284.22
Poids de la formule 284.1467