Learn More
N-butoxyde de titane(IV), + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
250g
2kg
500g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Titanium(IV) n-butoxide |
| Note relative au nom | 99% |
| Point de fusion | -75°C |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 0.9900g/mL |
| Point d’ébullition | 310.0°C to 314.0°C |
| Point d’éclair | 47°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98+% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Afficher plus |