Learn More
Tert-butoxide de titane(IV), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10441402 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10441402 5 g Flacon en verre -
10441592 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10441402 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 344000050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3087-39-6 | C16H36O4Ti | 340.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3087-39-6
Formule moléculaire C16H36O4Ti
Poids moléculaire (g/mol) 340.33
Numéro MDL MFCD00040554
Clé InChI GRWPYGBKJYICOO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-px6yr1s99s, px6yr1s99s, titanium iv tert-butoxide, titanium tetra-tert-butoxide, titanium tert-butoxide, titanum tetra t-butoxide, tetra-tert-butoxytitanium iv, titanium 4+ 2-methylpropan-2-olate
CID PubChem 6451515
SMILES [Ti+4].CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium(IV) tert-butoxide
Couleur Incolore
Densité 0.8893g/mL
Point d’ébullition 160.0°C to 165.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 47°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Ti[OC(CH3)3]4
Quantité 5 g
Beilstein 01, IV, 1613
Gravité spécifique 0.8893
Nom IUPAC titanium(4+) tétrakis(2-méthylpropan-2-olate)
Poids de la formule 340.33
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Titanium(IV)tert-butoxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.