Learn More
Cible de pulvérisation en siliciure de titane, 50,8 mm (2,0 po) de diamètre x 3,18 mm (0,125 po) d’épaisseur, 99,5 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15444845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15444845 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15444845 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041110.KS
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Source de pulvérisation de magnétron
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium nitride sputtering target
Couleur Gris
Note relative au nom 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Quantité 1 Ea.
CAS 25583-20-4
Forme Matériau pressé à chaud
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire NTi
Numéro MDL MFCD00049596
Synonyme titanium nitride, titanium nitride tin, nitridotitanium, unii-6rw464feff, titannitrid, titaniumylidyneamine, titanium mononitride, titanium nitride, <3 mum, 6rw464feff, titanium nitride tin grade a
Clé InChI NRTOMJZYCJJWKI-UHFFFAOYSA-N
SMILES N#[Ti]
Nom IUPAC nitrure de titane
Poids moléculaire (g/mol) 61.87
CID PubChem 93091
Poids de la formule 61.91
Pourcentage de pureté 99.5%