Learn More
Cible de pulvérisation en siliciure de titane, 50,8 mm (2,0 po) de diamètre x 6,35 mm (0,250 po) d’épaisseur, 99,5 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15454845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15454845 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15454845 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041111.KS
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium nitride sputtering target
Couleur Gris
Note relative au nom 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
Quantité 1 Ea.
CAS 25583-20-4
Forme Matériau pressé à chaud
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire NTi
Numéro MDL MFCD00049596
Synonyme titanium nitride, titanium nitride tin, nitridotitanium, unii-6rw464feff, titannitrid, titaniumylidyneamine, titanium mononitride, titanium nitride, <3 mum, 6rw464feff, titanium nitride tin grade a
Informations sur la solubilité Soluble in aqua regain. Insoluble in water.
Clé InChI NRTOMJZYCJJWKI-UHFFFAOYSA-N
SMILES N#[Ti]
Nom IUPAC nitrure de titane
Poids moléculaire (g/mol) 61.87
CID PubChem 93091
Poids de la formule 61.91
Pourcentage de pureté 99.5%