Learn More
Plaque de titane, 6 mm (0,2 po) d’épaisseur, 100x100 mm (3,9x3,9 po), Puratronic™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15444765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15444765 1 Pc. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15444765 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036680.KG
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium plate
Note relative au nom 6mm (0.2 in.) thick, 100x100mm (3.9 x 3.9 in.)
CAS 7440-32-6
Quantité 1 Pc.
Odeur Odorless
Poids ≈271g/pc
Forme Plaque
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Ti
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ti]
Nom IUPAC titane
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic