Learn More
Tige en titane, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11345868
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 cm
50 cm
250 cm
Conditionnement:
10cm
250cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11345868 250 cm 250cm
11325868 10 cm 10cm
11335868 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11345868 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010394.CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : env. 5,7 g/cm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium
Couleur Argent à gris
Note relative au nom Annealed
Aspect Silver Gray rod
Quantité 250 cm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (Metals basis)
Forme Tige, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre