Learn More
Tige en titane, 6,4 mm (0,25 po) de diamètre, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11351529
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 cm
25 cm
4 x 25 cm
Conditionnement:
25cm
4 pièces
5cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11351529 4 x 25 cm 4 pièces
11331529 5 cm 5cm
11341529 25 cm 25cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11351529 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014001.CZ
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Forme : Env. 1,45 g/cm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium
Couleur Argent à gris
Aspect Silver Gray rod
Quantité 4 x 25 cm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Forme Tige, 6,4 mm (0,25 po) de diamètre