Learn More
Lingot de titane, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 6,35 mm (0,25 po) de longueur, Puratronic™, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354528
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 Slugs
5 Slugs
Conditionnement:
25 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11354528 25 Slugs 25 pièces
11344528 5 Slugs -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11354528 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042392.QK
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium slug
Note relative au nom 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Quantité 25 Slugs
Odeur Odorless
Poids ≈0.9g/slug
Forme Pastille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.995%
Qualité Puratronic