Learn More
Éponge en titane, 25,4 mm (1,0 in)& baisse de 99,7 % (sur la base des métaux)
Code produit 11390739
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11390739 50 g 50g
11370739 5 g 5g
11380739 250 g 250g
11300749 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11390739 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010582.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 7440-32-6 | Ti | 47,87 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium sponge
Quantité 50 g
Odeur Odorless
Granulométrie 25.4mm (1.0 in.) & down
Forme Éponge
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2878
Pourcentage de pureté 99.7%
RUO– À des fins de recherche uniquement