Learn More
Cible de pulvérisation de titane, 50,8 mm (2,0 po) de diamètre x 6,35 mm (0,250 po) d’épaisseur, 99,7 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Titanium sputtering target |
| Note relative au nom | 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick |
| Quantité | 1 Ea. |
| CAS | 7440-32-6 |
| Odeur | Odorless |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Formule moléculaire | Ti |
| Numéro MDL | MFCD00011264,MFCD00151301 |
| Synonyme | oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 |
| Clé InChI | RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |