Learn More
Cible de pulvérisation de titane, 50,8 mm (2,0 po) de diamètre x 6,35 mm (0,250 po) d’épaisseur, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15424895
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15424895 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15424895 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043043.KS
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium sputtering target
Note relative au nom 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
Quantité 1 Ea.
CAS 7440-32-6
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Ti
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ti]
Nom IUPAC titane
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Pourcentage de pureté 99.995%