Learn More
Feuille mince de titane, 0,0127 mm (0,0005 po) d’épaisseur, 99,6 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11379768
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
90 x 100 mm
90 x 500 mm
Conditionnement:
23kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11379768 90 x 100 mm 23kg
11389768 90 x 500 mm 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11379768 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044243.6N
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-32-6 | Molecular Formula: Ti | Molecular Weight: 47.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium Thinfoil
Note relative au nom 0.0127mm (0.0005 in.) thick, Light Tight
Quantité 90 x 100 mm
Odeur Odorless
Poids ≈0.515g/90x100mm
Forme Feuille mince
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.6%
Qualité Commercialement pur 4