Learn More
Feuille mince de titane, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11335797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
90 x 90 mm
90 x 560 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11335797 90 x 90 mm 1 pièce
11345797 90 x 560 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11335797 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043476.YK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.08€
    126.65€ / 1 pièces
    Économisez 30.43€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Forme : env. 0,46 g/90 x 90 mm, Non certifié sans micro-trous
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium
Couleur Gris
Aspect Dark Gray foil
Densité 4.506g/cm3
Quantité 90 x 90 mm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (Metals basis)