Learn More
Fil de titane, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11335858
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 m
25 m
5 m
Conditionnement:
25m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11335858 1 m -
11355858 5 m 5m
11345858 25 m 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11335858 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010391.G1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Trempe : brut d’étirement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium
Couleur Argent à gris
Aspect Silver Gray wire
Quantité 1 m
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Forme Fil, 0,127 mm (0,005 po) de diamètre