Learn More
Fil de titane, 0,25 mm de dia., 99,7 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11375868
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 m
50 m
Conditionnement:
10m
50m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11375868 10 m 10m
11365868 50 m 50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11375868 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010396.G6
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium
Aspect Silver Gray wire
Densité 4.506g/cm3
Quantité 10 m
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.7% (Metals basis)
Forme Fil, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre x 91 cm (36 po) de longueur