Learn More
Fil de titane, 0,75 mm (0,03 po) de diamètre, 99,98 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Titanium wire |
| Note relative au nom | 0.75mm (0.03 in.) dia., Temper: as drawn |
| Quantité | 25 cm |
| Odeur | Odorless |
| Poids | ≈1.99g/m |
| Forme | Câble |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99.98% |