Learn More
Fil de titane, 99,7 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11385779
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 Pc.
50 Pc.
Conditionnement:
10 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11385779 10 Pc. 10 pièces
11355868 50 Pc. 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11385779 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010395.KK
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
This item is not returnable. View return policy
Forme : env. 12,9 g/pièce
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Specifications
Nom chimique ou matériau Titanium
Couleur Argent à gris
Aspect Silver Gray wire
Densité 4.506g/cm3
Quantité 10 Pc.
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.7% (Metals basis)
Forme Fil, 2,0 mm (0,08 po) de diamètre x 91 cm (36 po) de longueur