Learn More
Fil de titane, 2,0 mm (0,08 po) de diamètre, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11371529
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 cm
100 cm
Conditionnement:
100cm
25cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11371529 25 cm 25cm
11361529 100 cm 100cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11371529 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014004.BU
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Forme : Env. 14,2 g/m ; Trempe : brut d’étirement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium
Couleur Argent à gris
Aspect Silver Gray wire
Quantité 25 cm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Forme Fil, 2 mm (0,08 po) de diamètre