Learn More
DiversifiedBiotech Titer Tops avec paquet de 100.
Description
- Fonction prédécoupée
- Film de polyéthylène perforable pour microplaques afin de prévenir la contamination croisée entre puits
- Les languettes d'extrémité facilitent la mise en place et le retrait du film.
- Titer Tops avec paquet de 100.
Spécification
Spécification
| Couleur | Concluant |
| Matériau | Polyéthylène |
| Stérilité | Sterile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Quantité | 100/Pk. |
| Type de produit | El título supera los sellos |
| Adhésif, adhésive | Acrylique |
| Perçable | Oui |