Learn More
DiversifiedBiotech Titer Tops avec paquet de 100.
Code produit 30282270
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100/Pk.
50/Pk.
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30282270 50/Pk. 50 pièces
30282264 100/Pk. 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30282270 Fournisseur DiversifiedBiotech Code fournisseur TTOPS50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.70€
    51.81€ / 50 pièces
    Économisez 2.89€
    5% de réduction
Expédition estimée: 05-01-2027
Film prédécoupé pour microplaques en polyéthylène
  • Fonction prédécoupée
  • Film de polyéthylène perforable pour microplaques afin de prévenir la contamination croisée entre puits
  • Les languettes d'extrémité facilitent la mise en place et le retrait du film.
  • Titer Tops avec paquet de 100.
Spécification
Couleur Concluant
Matériau Polypropylène
Stérilité Stériles
Autoclavable Autoclavable
Quantité 50/Pk.
Type de produit El título supera los sellos
Adhésif, adhésive Acrylique
Perçable Oui