Learn More
MP Biomedicals™ Pointes de pipettes multi-niveaux Titertek™ Finnpipette™
Code produit 11489615 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
En vrac
Rack
Conditionnement:
1000 pièces
960 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Format Conditionnement
11489615 Non stérile En vrac 1000 pièces
11409625 Stérile Rack 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489615 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0977943C2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.00€
    157.50€ / 1000 pièces
    Économisez 8.50€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 21-01-2027
Pointes hydrophobes avec un très faible coefficient de frottement
Conçues spécifiquement pour les pipettes multi-niveaux à 8 canaux Titretek™/Labsystems
  • Fabrication en polypropylène vierge
  • Livrées avec des filtres hydrophobes compatibles en robotique (grand micron) pour éliminer le risque de contamination des instruments
  • 96 pointes par rack
  • Volume : 1500 μL
Spécification
Volume (métrique) 1500 μl
Stérilité Non stérile
Couleur Naturel
Format En vrac