Description
- L'orbite de vibration de 3 mm assure un mélange doux, avec des résultats optimaux pour les échantillons de plus grand volume.
- Vitesse réglable et ajustable en continu de 150 à 1 350 tr/min
- La minuterie analogique peut être réglée de 1 à 120 minutes pour un fonctionnement sans surveillance.
- Alarme sonore et arrêt à la fin du fonctionnement du minuteur
Spécification
Spécification
| Orbite | 3 mm |
| Capacité de charge (métrique) | 2 kg |
| Vitesse de rotation | 150 à 1 350 tr/min |
| Puissance | 31 W |
| Type de produit | Mélangeur à secouer |
| Capacité de charge (impériale) | 4.4 lb. |
| Certifications/Conformité | Classe de protection DIN EN 60529, IP 30 |
| Modèle | Titramax 101 |
| Plage de durée | 1 à 120 min |