Description
- Support de titration avec pompe
- Unité de base avec un flacon de réactif de 1 L TZ 1791 DURAN™,
- Flacon de récupération des déchets de 1 L TZ 1792 DURAN™,
- flacon d’humidité, tubes et filetages à vis, alimentation électrique TZ 1855 (110 ... 240 V)
Spécification
Spécification
| Type | Support de titration avec pompe |
| Comprend | 1 flacon de réactif DURAN™ TZ 1791, 1 flacon de récupération des déchets DURAN™ TZ 1792, un flacon d’humidité, des tubes et des filetages de vis, une alimentation TZ 1855 (110 à 240 V) |
| Tension | 110 à 240 V |