Learn More
SI Analytics™ Pointe de titration
Code produit 10663222 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0,7 mm
0,8 mm
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10663222 0,8 mm -
10287781 0,7 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10663222 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285214265
 Article restreint
En stock
La pointe de titration SI Analytics™ est conçue pour être attachée à un titrateur afin d’augmenter la précision de l’application de titration.
  • Pointe pour titrateur
  • Pour une utilisation avec les séries TITRONIC™ TitroLine™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 0,8 mm
Type Pointe de titration
Longueur (métrique) 180 mm