Learn More
SI Analytics™ Pointe de titration
Code produit 10253701 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10253701 120 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10253701 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285213717
Expédition estimée: 04-12-2026
La pointe de titration SI Analytics™ est un connecteur pour les bouteilles de burette de 20 ml et de 50 ml.
  • Longueur de 120 mm
  • Ø capillaire de 0,8 mm
  • Pour bouteilles de burette de 20 ml et 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) Capillaire 0,8 mm
Longueur (métrique) 120 mm