Learn More
SI Analytics™ Titrateur TitroLine™ 7500 KF Trace Module 3
Code produit. 15372477 Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Fréquence:
50/60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15372477
Marque: SI Analytics™ 285220880
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le Titroline™ KF 7500 Trace est un titrateur coulométrique compact et facile à utiliser pour la détermination de l’eau selon Karl Fischer (KF), avec une plage de fonctionnement de 1 ppm - 5 % d’eau.
  • Titrateur automatique pour la titration coulométrique KF
  • Écran couleur haute visibilité qui peut être facilement visualisé depuis une distance et des angles extrêmes
  • Comprend jusqu’à trois ports USB, un port LAN et deux ports RS232 pour l’extension et la connexion des périphériques
  • Exportez les résultats au format PDF ou CSV, également vers les réseaux
  • Caractéristiques spécifiques du TicroLine 7500 KF Trace
  • Titration coulométrique KF avec détermination et correction automatiques de la dérive
  • Avec des méthodes standard pour diverses applications telles que l’eau en %, l’eau en ppm, l’eau avec four KF, etc.
  • Fonctions statistiques, valeur moyenne et écart-type relatif
  • Sortie configurable : Court, standard avec courbe, GLP
  • Résultats obtenus en ppm, %, mg, μg, mg/l. Unité réglable individuellement
  • Convient également à la détermination du nombre de brome
  • Éditeur de formules pour les calculs individuels
  • Gestion des utilisateurs / mots de passe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Compatibilité CEM selon la directive du Conseil : 2004/108/EG ; normes harmonisées appliquées : EN 61326-1:2006 ; directive basse tension conformément à la directive du Conseil 2006/95/EG base d’essais EN 61 010, partie 1
Détails de la gestion des données 3 x USB (2 x USB-A et 1 x USB-B), 2 x RS-232-C et 1 x LAN
Comprend Unité de base, électrode de générateur TZ 1752 avec câble de jonction + connexion, agitateur magnétique TM 235 (jusqu’à 500 ml, 500 à 2 000 tr/min), tige de support, récipient de titration TZ 1751, micro électrode double platine KF 1150, alimentation électrique
Matériau Boîtier en polypropylène, clavier avant revêtu de polyester
Modes de mesure Électrode indicatrice d’entrée de mesure : Connecteur pour électrode double platine avec prises 2 x 4 mm
Alimentation électrique 100 à 240 V ; 50/60 Hz, entrée de puissance : 30 VA
Gamme d’humidité relative Max. 80 % pour des températures allant jusqu’à 31°C, diminution linéaire jusqu’à 50 % d’humidité relative à une température de 40°C.
Plage de température (métrique) ambiante entre 10°C et 40°C
Tension 100 à 240 V ; entrée d’alimentation : 30 VA
Fréquence 50/60 Hz