Learn More
BRAND™ Burette à bouchon-flacon numérique Titrette™
Code produit 10175324 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision:
18 μL (0,07 %)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision Conditionnement
10175324 18 μL (0,07 %) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10175324 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 4760451
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1330.00€
    1028.96€ / 1 pièces
    Économisez 301.04€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
La première burette adaptable sur flacon pour satisfaire aux limites d’erreur de classe A pour les burettes en verre
  • Se distingue par une titration facile, une conception compacte, une excellente précision, une unité de dosage échangeable et une interface PC facultative
  • La Titrette™ peut être utilisée pour titrer de manière rapide et fiable, même dans un espace limité et dépourvu de connexions d’alimentation, que ce soit dans un espace de laboratoire, de production ou sur le terrain
  • Intègre une conception simple et efficace pour accessoire de flacon
  • Boutons indépendants activation/désactivation, pause et EFFACER pour supprimer l’affichage et sélectionner la fonction
  • Manivelles antidérapantes et kit d’engrenages de précision à fonctionnement régulier pour une titration rapide ou au goutte à goutte pour une manipulation fiable et particulièrement simple
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Précision 18 μL (0,07 %)
    Coefficient de variation 6 μl (0,025 %)
    Volume (métrique) Non applicable, car l'appareil fonctionne selon la méthode Soxhlet-Henkel.
    Interface Sans
    Modèle Selon Soxhlet-Henkel