Learn More
BRAND™ Titrette™ vérin de distribution avec bloc-vanne
Code produit 11653219 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Titrette 25 mL, à partir du numéro de série 01K
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
11653219 Titrette 25 mL, à partir du numéro de série 01K 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11653219 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 707535
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Changement structurel à partir du numéro de série 01K
L’assemblage du tube de titration sur le bloc-vanne a été changé. Lors de la commande de pièces de rechange, le numéro de série doit être pris en compte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Titrette 25 mL, à partir du numéro de série 01K
Comprend Bloc-vanne