Learn More
BRAND™ Tube de titration Titrette™
Code produit 11643219 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Numéro de série 01K
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
11643219 Numéro de série 01K 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11643219 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 707529
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tube de titration avec bouchon à vis pour Titrette™
  • Tubes de titration pour Titrettes
  • Veuillez noter le numéro de série de votre Titrette™ ou de votre éprouvette de dosage
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Volume (métrique) 25 à 50 ml
    À utiliser avec (équipement) Numéro de série 01K
    Comprend Vanne de décharge/recirculation intégrée