Learn More
SI Analytics™ Titrateur automatique TitroLine™ 5000
Code produit 15398293 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Titrateur, unité de dosage de 20 mL
Titrateur, unité de dosage de 50 mL
Type:
Titrateur automatique
Titreur avec électrode
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Type unitSize
15398293 Titrateur, unité de dosage de 20 mL Titreur avec électrode 1 pièce
15314408 Titrateur, unité de dosage de 20 mL Titrateur automatique 1 pièce
15324408 Titrateur, unité de dosage de 50 mL Titreur avec électrode 1 pièce
15362367 Titrateur, unité de dosage de 50 mL Titrateur automatique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15398293 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285225780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4231.24€
    3613.00€ / 1 pièces
    Économisez 618.24€
    14% de réduction
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Cat. No. 15314408 - TitroLine 5000 with 20mL dosing unit
Ready to use assembled 20mL dosing unit, manual controller, titration clamp, stand rod, magnetic stirrer TM 50 and power supply 100 to 240V
Cat. No. 15324408 - TitroLine 5000 with 50mL dosing unit
pH electrode and buffer set, with ready to use assembled 50mL dosing unit, manual controller, titration clamp, stand rod, magnetic stirrer TM 50 and power supply 100 to 240V
Obtenez facilement des résultats précis et rapides, sans nécessité de formation ou de connaissance en matière de titration automatique. Le titrateur automatique SI Analytics™ TitroLine™ 5000 est le meilleur choix si vous recherchez un titrateur automatique facile à utiliser pour n’importe quelle application.
  • Entrée de mesure haute résolution du pH / des mV pour électrodes de pH, d’ORP, d’argent et autres électrodes de mV
  • Entrée pH / mV avec prise d’électrode conforme à la norme DIN 19 262 ou supplémentaire avec insert de prise BNC (Z860)
  • Entrée de mesure de la température Pt1000 et NTC 30 (prise 2 x 4 mm) pour la compensation automatique de la température
  • Méthodes d’étalonnage préinstallées pour FOS / TAC, alcalinité, acidité totale dans les boissons, chlorure
  • L’unité fonctionne à l’aide des touches du périphérique, du contrôleur TZ 3880 et du clavier PC (USB) en option
  • Écran TFT compatible avec les graphiques
  • Titration linéaire et dynamique aux points d’équivalence
  • Titration aux points finaux du pH et des mV
  • Connexion de l’agitateur : TM 50, alimentation directement par la burette à piston
  • Entrée de mesure haute résolution du pH / des mV pour électrodes de pH, d’ORP, d’argent et autres électrodes de mV
  • Titration manuelle et fonction de dosage identiques à celles de la burette à piston Titronic™ 300
  • Applications standard :
    • Valeur pH, alcalinité (valeur p + m)
    • FOS / TAC
    • Azote total Kjeldahl
    • Indice de permanganate et DCO
    • Chlorure dans les eaux usées
Certifications
Marquage CE : CEM : 2004/108/EG ; directive de sécurité 2006/95/EG
Compliance
ISO 8655 , partie 6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 8655, partie 6, marquage CE :CEM :2004/108/EG ; directive EG relative à la sécurité 2006/95
Types de connecteurs 1 x USB-A et 1 x USB-B, 2 x RS-232-C
Description Titrateur automatique
Type d’affichage Écran TFT avec affichage graphique
Type Titreur avec électrode
À utiliser avec (application) Détermine le chlorure dans les eaux usées, l’indice de permanganate et la DCO, l’azote total Kjeldhal, le FOS / TAC, la valeur du pH, l’alcalinité
Comprend Unité de base avec électrode de pH et kit de tampons, avec unité de dosage de 20 ml prête à l’emploi, contrôleur manuel, pince de titration, statif, agitateur magnétique TM 50 et alimentation 100-240 V
Modèle Titrateur, unité de dosage de 20 mL
Résolution Résolution de l’écran :0,005 à 0,025 ml ; résolution de la burette :8000
Plage de température (métrique) ambiante entre 10°C et 40°C
Largeur (métrique) 13,5 cm
Profondeur (métrique) 20,5 cm
Alimentation électrique 100 à 240 V ; 50/60 Hz, puissance d’entrée 30 VA
Tension 100 à 240 V
Fréquence 50/60 Hz