Learn More
SI Analytics™ Unité de base TitroLine™ 7000 modèle TL 7000-M1
Code produit 15228954 Tous les produits SI Analytics Produits
Change view
Click to view available options
Comprend:
TM235 pour agitateur magnétique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
15228954 TM235 pour agitateur magnétique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15228954 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285220120
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Offre la sécurité la plus optimale pour la mesure et l’étalonnage grâce à la reconnaissance sans fil des capteurs pour les électrodes d’identification. L’unité de base SI Analytics™ TitroLine™ 7000 modèle TL 7000-M1 possède des caractéristique
  • En règle générale, 10 à 15 méthodes d’utilisateur sont généralement suffisantes pour la plupart des besoins. Mais parfois vous avez besoin d’un peu plus de capacité. Le modèle TitroLine™ 7000 peut stocker jusqu’à 50 méthodes d’utilisateur.
  • Sécurité optimale pour la mesure et l’étalonnage grâce à la reconnaissance sans fil des capteurs pour les électrodes d’identification TitroLine™ SI Analytics.
  • Les nouvelles électrodes avec une identification précise envoient leurs données sans fil spécifiques au titrateur. Par conséquent, le TitroLine™ 7000 utilise toujours les données d’étalonnage correctes. Les mesures erronées sont exclues.
  • Avec une application de pH-stat, un pH donné est d’abord ajusté puis maintenu constant à un certain moment grâce à un acide ou une base. La titration du pH-stat est appliquée pour, par ex.
    • la détermination de l’activité enzymatique
    • l’élution du pH-stat de l’échantillon de sol à pH 4
    • la surveillance de la valeur du pH pendant les synthèses chimiques
  • Il est possible de détecter et de calculer jusqu’à 2 points d’équivalence pendant une titration. Grâce à cela, il est possible de déterminer également la dureté du calcium et du magnésium au lieu de la dureté totale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Unité de base TitroLine 7000
Comprend TM235 pour agitateur magnétique
Matériau Polypropylène
Modèle TL 7000-M1
Plage de température (métrique) ambiante entre 10°C et 40°C
Longueur (métrique) 45 cm
Largeur (métrique) 15,3 cm
Profondeur (métrique) 29,6 cm
Tension 100 à 240 V