Learn More
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 avec agitateur magnétique
Code produit 13456979 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
TitroLine 7000
TitroLine 7000, 10 mL
TitroLine 7000, 50 mL
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle unitSize
13456979 TitroLine 7000, 50 mL 1 pièce
15534923 TitroLine 7000 1 pièce
13456768 TitroLine 7000, 10 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13456979 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285220160
Expédition estimée: 12-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le dispositif TitroLine™ 7000 SI Analytics™ avec agitateur magnétique est l’instrument idéal pour débuter dans la titration potentiométrique, avec du potentiel pour l’expansion et l’automatisation.
  • Entrée pH/mV avec transducteur 24 bits. Support d'électrode conforme à la norme DIN 19 262 ou avec insert BNC. Récepteur RFID. SI Analytics électrodes ID
  • Avec agitateur magnétique TM 235
  • Valve : PTFE/ETFE
  • Cylindre : verre borosilicaté 3.3
  • Tuyaux : FEP, bleus
  • Entrées d’électrode pH / mV et de température haute résolution pour pH, ISE, Redox (ORP) ou titrations photométriques
  • Entrée d’électrode polarisable pour titrations des points finaux définis (à butée)
  • Mode de titration linéaire (incréments fixes) et dynamique des points d’équivalence
  • Titrage en pH/mV et μPoint final A
  • Le mode de titration manuelle et les tâches de dosage courantes sont également disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type d’affichage Graphique en ligne couleur
Type Titrateurs potentiométriques
Comprend Unité interchangeable WA 50 de 50 ml, avec flacon en verre marron pour titrant, adaptateur pour flacon GL 45 et S 40, tubes, tube de dérive et pointe de titration
Matériau Polypropylène
Modèle TitroLine 7000, 50 mL
Précision 0,05 à 0,07 %
Gamme (pH) –3 à 18
Plage de température (métrique) ambiante entre 10°C et 40°C
Dimensions (L x l x H) 29,6 x 15,3 x 45 cm