Learn More
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 avec agitateur magnétique
Code produit 15534923 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
TitroLine 7000
TitroLine 7000, 10 mL
TitroLine 7000, 50 mL
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
15534923 TitroLine 7000 1 pièce
13456979 TitroLine 7000, 50 mL 1 pièce
13456768 TitroLine 7000, 10 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15534923 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285220960
Expédition estimée: 05-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le dispositif TitroLine™ 7000 SI Analytics™ avec agitateur magnétique est l’instrument idéal pour débuter dans la titration potentiométrique, avec du potentiel pour l’expansion et l’automatisation.
  • Entrée pH/mV avec transducteur 24 bits. Support d'électrode conforme à la norme DIN 19 262 ou avec insert BNC. Récepteur RFID. SI Analytics électrodes ID
  • Avec agitateur magnétique TM 235
  • Valve : PTFE/ETFE
  • Cylindre : verre borosilicaté 3.3
  • Tuyaux : FEP, bleus
  • Entrées d’électrode pH / mV et de température haute résolution pour pH, ISE, Redox (ORP) ou titrations photométriques
  • Entrée d’électrode polarisable pour titrations des points finaux définis (à butée)
  • Mode de titration linéaire (incréments fixes) et dynamique des points d’équivalence
  • Titrage en pH/mV et μPoint final A
  • Le mode de titration manuelle et les tâches de dosage courantes sont également disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type d’affichage Graphique en ligne couleur
Type Titrateurs potentiométriques
Comprend Statif et pince de titration Z 305, alimentation 100-240 V, logiciel TitriSoft 3.3 (TZ 3071)
Matériau Polypropylène
Modèle TitroLine 7000
Précision 0,05 à 0,07 %
Gamme (pH) –3 à 18
Plage de température (métrique) ambiante entre 10°C et 40°C
Dimensions (L x l x H) 29,6 x 15,3 x 45 cm