Description
- L’écran couleur peut être facilement visualisé depuis une distance et des angles extrêmes
- Stocke des résultats via un port USB (formats PDF et CSV)
- Comprend des méthodes standard pour différentes applications (titre, valeur vide, 1 ou 2 réactif[s] de composant)
- Le support de titration gère l’ajout de solvants et l’extraction d’échantillons titrés
- Précision : 0,3 % à 1 mg d’eau
- Inclut : Titrateur KF coulométrique, champ d’alimentation : unité de titration, électrode de générateur TZ 1752 sans diaphragme, support de titration TM 235 KF avec agitateur et pompe intégrés, récipient de titration TZ 1754, électrode de platine micro-double KF 11
Specifications
Specifications
| Type | Titrateur KF coulométrique |
| Modèle | TL 7500 KF trace M1 |
| Plage de température (métrique) ambiante | entre 10°C et 40°C |
| Largeur (métrique) | 15,3 cm |
| Profondeur (métrique) | 29,6 cm |