Learn More
SI Analytics TitroLine™ 7500 KF Trace M4
Code produit 15110226 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Titrateur de paillasse
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
15110226 Titrateur de paillasse 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15110226 Fournisseur SI Analytics Code fournisseur 285220890
Expédition estimée: 05-02-2027
Rapide, fiable, facile à utiliser et précis, le TitroLine™ 7500 KF trace est le spécialiste de la faible teneur en eau.
  • TitroLine™ Trace 7500 KF M4
  • Le TitroLine™ 7500 KF trace est le spécialiste des faibles teneurs en eau
  • Rapide, facile et précis
  • Avec des méthodes standard pour différentes applications (détermination du titre, valeur du blanc)… )
  • Écran couleur haute visibilité qui peut être facilement visualisé depuis une distance et des angles extrêmes
  • Stockage des résultats via USB port (formats PDF et CSV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Titrateur de paillasse
À utiliser avec (équipement) Unité de titration, électrode de générateur TZ 1753 avec membrane, support de titration TM 235 KF avec agitateur et pompe intégrés, cuve de titration TZ 1754, électrode en platine micro-double KF 1150
Comprend Unité de titration, électrode de générateur TZ 1753 avec membrane, support de titration TM 235 KF avec agitateur et pompe intégrés, cuve de titration TZ 1754, électrode en platine micro-double KF 1150