Learn More
SI Analytics™ Titrateurs volumétriques TitroLine™ 7500
Code produit 15157982 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Module interchangeable WA 05
Module interchangeable WA 10
Module interchangeable WA 20
Modèle:
TL 7500 KF 05
TL 7500 KF 10
TL 7500 KF 20
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Modèle Conditionnement
15157982 Module interchangeable WA 05 TL 7500 KF 05 1 pièce
13486768 Module interchangeable WA 10 TL 7500 KF 10 1 pièce
13487418 Module interchangeable WA 20 TL 7500 KF 20 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15157982 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285220810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7246.67€
    6750.00€ / 1 pièces
    Économisez 496.67€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 29-12-2026
Faciles et précis, avec des méthodes standard pour différentes applications. SI Analytics™ Le titrateur volumétrique TitroLine™ 7500 permet plus de performances et est le généraliste volumétrique pour une large gamme d’utilisations.
  • Rapide, facile et précis
  • Avec des méthodes standard pour différentes applications (détermination du titre, valeur du blanc)… )
  • Écran couleur haute visibilité qui peut être facilement visualisé depuis une distance et des angles extrêmes
  • Stockage des résultats via USB port (formats PDF et CSV)
  • Avec des modules interchangeables intelligents (seulement TitroLine™ 7500 KF)
  • Applications pour la TitroLine 7500™ KF : Volumétrie KF, titrages à arrêt brutal (SO 2 , indice de brome)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN ISO 8655
Type Titrateur KF volumétrique
À utiliser avec (équipement) Volumétrie KF, titrations “dead stop” (SO2, nombre de brome).
Comprend Module interchangeable WA 05
Matériau Polypropylène
Modèle TL 7500 KF 05
Plage de température (métrique) ambiante entre 10°C et 40°C
Longueur (métrique) 45 cm
Largeur (métrique) 15,3 cm
Profondeur (métrique) 29,6 cm
Tension 100 à 240 V