Learn More
SI Analytics™ TitroLine™ 7750
Code produit 15524923 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Kit TitroLine 7750 KF
TitroLine 7750
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
15524923 Kit TitroLine 7750 KF 1 pièce
13496768 TitroLine 7750 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15524923 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285220950
Expédition estimée: 08-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le dispositif TitroLine™ 7750 SI Analytics ™ est un instrument tout-en-un pour la titration potentiométrique et la titration volumétrique KF.
  • Entrée pH/mV avec transducteur 24 bits. Support d'électrode conforme à la norme DIN 19 262 ou avec insert BNC. Récepteur RFID. SI Analytics électrodes ID
  • Connecteur (μA) Pour les électrodes doubles en platine : tension de polarisation réglable de 40 à 220 mV
  • Affichage haute visibilité en couleur, facilement visible à distance et depuis des angles extrêmes, avec nouveaux modules interchangeables dans lesquels toutes les données de réactifs et d’unités pertinentes peuvent être stockées
  • Extensible grâce à ses 2 ports USB-hôte, 1 port USB-PC, 1 port LAN et 2 ports RS232.
  • Les éléments connectables sont par exemple USB clavier, USB imprimante, lecteur de codes-barres, USB clés USB, balances, PC et autres appareils tels que burettes à piston et changeurs d'échantillons
  • Stockage des résultats via USB ou connexion LAN, y compris le transfert de données par méthode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Accessoires KF : unité de titration de base, unité d’échange WA 20, support de titration TM 235 KF avec agitateur et pompe intégrés, récipient de titration TZ 1770, micro électrode double platine KF 1100 et kit de démarrage
Matériau Polypropylène
Modèle Kit TitroLine 7750 KF
Gamme (pH) –3 à 18
Plage de température (métrique) ambiante entre 10°C et 40°C